Documentos Principais
565903
Sigma-Aldrich
Ethyl α-chlorophenylacetate
97%
Sinônimo(s):
1-Chloro-1-phenylacetic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CHClCO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
198.65
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.515 (lit.)
p.e.
68-72 °C/0.3 mmHg (lit.)
densidade
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ester
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C10H11ClO2/c1-2-13-10(12)9(11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3
chave InChI
XXRLJXZVZZXDPP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)