D91209
Diethyl bromomalonate
92%
Sinônimo(s):
α-Bromomalonic ester, 1,3-Diethyl 2-bromopropanedioate, 2-Bromomalonic acid diethyl ester, Bromomalonic acid diethyl ester, Diethyl α-bromomalonate, Diethyl 2-bromo-1,3-propanedioate, Diethyl 2-bromomalonate, Diethyl 2-bromopropanedioate, Diethyl bromopropanedioate, Ethyl bromomalonate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
92%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.451 (lit.)
p.e.
233-235 °C (lit.)
densidade
1.402 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C(Br)C(=O)OCC
InChI
1S/C7H11BrO4/c1-3-11-6(9)5(8)7(10)12-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
FNJVDWXUKLTFFL-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
231.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
111 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)