391549
Dimethyl aminomalonate hydrochloride
97%
Sinônimo(s):
Aminomalonic acid dimethyl ester hydrochloride
Ensaio
97%
Formulário
crystals
pf
160 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
grupo funcional
amine
ester
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].COC(=O)C(N)C(=O)OC
InChI
1S/C5H9NO4.ClH/c1-9-4(7)3(6)5(8)10-2;/h3H,6H2,1-2H3;1H
chave InChI
QWNDKNJSEWOEDM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- (R,S)-2-phenethylcysteine hydrochloride
- dimethyl 2,2,2-polynitroalkylnitroaminonitromalonate
- spirotryprostatin B
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?