Key Documents
192309
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethyloxetane
98%
Sinônimo(s):
β,β-Dimethyloxetane, 3,3-Dimethyloxacyclobutane, 3,3-Dimethyloxetane, 3,3-Dimethyltrimethylene oxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H10O
Número CAS:
Peso molecular:
86.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.399 (lit.)
pb
81 °C/765 mmHg (lit.)
densidade
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)COC1
InChI
1S/C5H10O/c1-5(2)3-6-4-5/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
RVGLUKRYMXEQAH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
15.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-9 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Peter Billing et al.
The Journal of organic chemistry, 77(24), 11227-11231 (2012-11-16)
A novel one-step method for mildly converting cyclic ethers into dibromo compounds is reported. Alcohols, oximes, aldehydes, and ketones are known to react under Appel or Corey-Fuchs reaction conditions, but apparently these have never been applied to oxetanes or larger
Copolymerization of oxetane with 3, 3-dimethyloxetane-I. Reactivity parameters and microstructure of the copolymers.
Bucquoye M and Goethals EJ.
Eur. Polymer J., 14(5), 323-328 (1978)
Cyclic oligomers in the cationic polymerization of 3, 3-dimethyloxetane.
Bucquoye M and Goethals EJ.
Makromol. Chem., 179(7), 1681-1688 (1978)