Documentos Principais
136867
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethyl-3-pentanone
98%
Sinônimo(s):
Diisopropyl ketone, Isobutyrone
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCOCH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
114.19
Beilstein:
773782
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.400 (lit.)
p.e.
124 °C (lit.)
pf
−80 °C (lit.)
densidade
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C(=O)C(C)C
InChI
1S/C7H14O/c1-5(2)7(8)6(3)4/h5-6H,1-4H3
chave InChI
HXVNBWAKAOHACI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2,4-Dimethyl-3-pentanone was used in an experimental method to measure the equilibrium isotopic fractionation factor (αeq ) for C-bound H positions adjacent to carbonyl group in ketones.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
59.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
15 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Hydroboration of acyclic allenes with disiamylborane.
Sethi DS, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 47(6), 1083-1086 (1969)
Equilibrium 2H/1H fractionations in organic molecules: I. Experimental calibration of ab initio calculations.
Wang Y, et al.
Geochimica et Cosmochimica Acta, 73(23), 7060-7075 (2009)
Yu Song et al.
The Journal of chemical physics, 142(22), 224306-224306 (2015-06-15)
Ultraviolet (UV) photodissociation dynamics of jet-cooled n-propyl (n-C3H7) radical via the 3s Rydberg state and i-propyl (i-C3H7) radical via the 3p Rydberg states are studied in the photolysis wavelength region of 230-260 nm using high-n Rydberg atom time-of-flight and resonance