Documentos Principais
136875
Sigma-Aldrich
4,4-Dimethyl-2-pentanone
99%
Sinônimo(s):
Methyl neopentyl ketone
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CCH2COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
114.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.404 (lit.)
p.e.
125-130 °C (lit.)
densidade
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)CC(C)(C)C
InChI
1S/C7H14O/c1-6(8)5-7(2,3)4/h5H2,1-4H3
chave InChI
AZASWMGVGQEVCS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4,4-Dimethyl-2-pentanone was used as starting reagent in the synthesis of 3,4,4,5-tetramethyl-3-hexanol. It was used in the gas-phase reactions of OH radicals with 2,2,4-trimethylpentane.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
66.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
19 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Hydrocarbons. XI. Synthesis of Nineteen Decenes1.
Stehman CJ, et al.
Journal of the American Chemical Society, 72(9), 4163-4165 (1950)
Sara M Aschmann et al.
Environmental science & technology, 36(4), 625-632 (2002-03-07)
Alkanes are important constituents of gasoline fuel and vehicle exhaust, with branched alkanes comprising a significant fraction of the total alkanes observed in urban areas. Products of the gas-phase reactions of OH radicals with 2,2,4-trimethylpentane and 2,2,4-trimethylpentane-d18 in the presence