658235
Lithium dimethylaminoborohydride solution
1 M in THF
Sinônimo(s):
N-Methylmethanamine boron complex, Lithium (dimethylamino)trihydroborate, Lithium trihydro(N-methylmethanaminato)borate
About This Item
Produtos recomendados
adequação da reação
reagent type: reductant
concentração
1 M in THF
índice de refração
n20/D 1.423
densidade
0.882 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[BH3-]N(C)C
InChI
1S/C2H9BN.Li/c1-4(2)3;/h1-3H3;/q-1;+1
chave InChI
CEDUMRZWZLVFKS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Reactant for:
- B-H oxidative addition reactions
- Reduction and amination reactions
- Reduction of N-alkyl lactams
- Synthesis of tertiary amine-boranes
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Lithium aminoborohydride (LAB) reagents are a new class of powerful and selective reagents developed in the laboratory of Professor Bakthan Singaram at the University of California, Santa Cruz.
Lithium aminoborohydride (LAB) reagents are a new class of powerful and selective reagents developed in the laboratory of Professor Bakthan Singaram at the University of California, Santa Cruz.