MABF3048
Anti-MERS-CoV Nucleoprotein Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
46, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 45.05 kDa
observed mol wt ~45 kDa
reatividade de espécies
virus
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Unknown ... N nucleocapsid protein(14254601)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting with recombinant MERS-CoV nucleoprotein.
Western Blotting Analysis: A 1:50,000 dilution of this antibody detected recombinant MERS-CoV Nucleoprotein.
Tested Applications
ELISA Analysis: A representative lot detected MERS-CoV Nucleoprotein in ELISA applications (Yamaoka, Y., et. al. (2016). Front Microbiol. 7:509).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected MERS-CoV Nucleoprotein in Western Blotting applications (Yamaoka, Y., et. al. (2016). Front Microbiol. 7:509).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated MERS-CoV Nucleoprotein in Immunoprecipitation applications (Yamaoka, Y., et. al. (2016). Front Microbiol. 7:509).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1