Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
#20, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 25.05 kDa
observed mol wt ~45 kDa
reatividade de espécies
virus
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Unknown ... N nucleocapsid protein(14254601)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting with recombinant MERS-CoV nucleoprotein
Western Blotting Analysis: A 1:1,000,000 dilution of this antibody detected recombinant Middle East respiratory syndrome-related coronavirus (MERS-CoV) Nucleoprotein.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected MERS-CoV NP in Western Blotting applications (Yamaoka, Y., et. al. (2016). Front Microbiol. 7:509).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated MERS-CoV NP in Immunoprecipitation applications (Yamaoka, Y., et. al. (2016). Front Microbiol. 7:509).
ELISA Analysis: A representative lot detected MERS-CoV NP in ELISA applications (Yamaoka, Y., et. al. (2016). Front Microbiol. 7:509).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1