MABF3060
Anti-MERS-CoV RBD Antibody, clone m336
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
m336, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 149.41 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
SARS coronavirus
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
neutralization: suitable
Isotipo
IgG1
sequência de epítopo
Extracellular domain
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
vaccinia virus ... s> S(37616432)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by ELISA with recombinant receptor binding domain (RBD) from spike protein of MERS-CoV.
ELISA Analysis (ELISA): Various dilutions of this antibody detected recombinant receptor binding domain (RBD) from spike protein of MERS-CoV.
Tested Applications
Neutralizing: A representative lot neutralized MERS-CoV RBD in Neutralizing applications (Ying, T. et al. (2014). J Virol.;88(14):7796-805; Folegatti, P.M., et al. (2020). Lancet Infect Dis.;20(7):816-826).
ELISA Analysis: A representative lot detected MERS-CoV RBD in ELISA applications (Ying, T. et al. (2014). J Virol.;88(14):7796-805; Folegatti, P.M., et al. (2020). Lancet Infect Dis.;20(7):816-826).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2