H6041
Interferon α 2A human
HumanKine®, ≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyopholized powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
α 2A Interferon, Human Interferon α 2A, IFN-α 2A
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Interferon α 2A human, IFN-α 2A, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
potência
≤0.4 ng/mL EC50
qualidade
endotoxin tested
peso molecular
monomer 16 kDa (glycosylated)
embalagem
glass bottle of 10 μg (in glass bottle)
fabricante/nome comercial
HumanZyme
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤1EU/mg
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... IFNA2(3440)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?