Documentos
IF007
Sigma-Aldrich
Proteína interferon-α A recombinante humana
Purified Recombinant Human Interferon Alpha A (Hu-IFN-alphaA & Hu-IFN-alpha2a).
Sinônimo(s):
Interferon alpha-2
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
95%
forma
liquid
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
Descrição geral
Fonte do produto: cDNA obtido de mRNA de leucócitos humanos expresso em E. coli.
Interferon alfa A recombinante humano purificado (Hu-IFN-alfaA; Hu-IFN-alfa2a). Gene humano: IFNA2
Definição da unidade
Atividade específica: As unidades são determinadas em relação ao padrão de referência internacional para interferon alfa A humano (Hu-IFN-alfaA) fornecido pelos Institutos Nacionais de Saúde (NIH) dos EUA. A unidade de atividade é medida em células MDBK bovinas expostas ao vírus da estomatite vesicular (VSV).
forma física
Congelado, em PBS contendo albumina sérica bovina (BSA) 0,1%.
Armazenamento e estabilidade
Após o recebimento, este produto deve ser mantido a –70 °C ou menos para reter sua atividade na íntegra. Ao descongelar, o conteúdo dos tubos deve ser dividido em tubos separados de modo que o congelamento e descongelamento seja minimizado. Dilua somente em tampões contendo proteína, como albumina sérica bovina (BSA) 0,1%.
Nota de análise
Atividade específica: Determinada pela análise da inibição do efeito citopático induzido pelo vírus. Neste ensaio antiviral para interferon, cerca de 1 unidade/ml de interferon é a quantidade necessária para produzir um efeito citopático de 50%
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Manabu Taura et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 119(20), e2011665119-e2011665119 (2022-05-14)
APOBEC3A (A3A) is a cytidine deaminase that inactivates a variety of viruses through introduction of lethal mutations to the viral genome. Additionally, A3A can suppress HIV-1 transcription in a deaminase-independent manner by binding to the long terminal repeat of proviral