H6166
Interferon α 2B human
HumanKine®, ≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
IFN α 2B, IFN Alfa 2b, INF α 2B, INF Alfa 2b, Interferon Alfa 2b
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Interferon α 2B human, IFN-α 2B, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
potência
≤0.12 ng/mL EC50
qualidade
endotoxin tested
peso molecular
dimer 16 kDa (glycosylated)
embalagem
poly bottle of 10 μg (in poly bottle)
fabricante/nome comercial
HumanZyme
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤1EU/mg
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... IFNA2(3440)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?