Documentos Principais
F5062
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys(Me)3-OH Chloride
≥97%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
Fmoc-Lys(Me3Cl)-OH, N-alpha-Fmoc-N-alpha-trimethyl-N-L-lysine · chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H31ClN2O4
Número CAS:
Peso molecular:
446.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.26
Nome do produto
Fmoc-Lys(Me)3-OH Chloride, ≥97%
Nível de qualidade
Ensaio
≥97%
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.[N+](CCCC[C@H](N=C([O-])OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3)C(=O)O)(C)(C)C
InChI
1S/C24H30N2O4.ClH/c1-26(2,3)15-9-8-14-22(23(27)28)25-24(29)30-16-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21;/h4-7,10-13,21-22H,8-9,14-16H2,1-3H3,(H-,25,27,28,29);1H/t22-;/m0./s1
chave InChI
XUJRNPVABVHOAJ-FTBISJDPSA-N
Descrição geral
Fmoc protected N-trimethyl lysine
Aplicação
Fmoc-Lys(Me)3-OH chloride is one of the common N-terminal protected reagents used in the peptide synthesis. Some of the reported examples are:
  • Synthesis of peptide linkers for monoclonal antibody-auristatin F conjugates.
  • Preparation of multifunctional reagents with enhanced ionization properties for the analysis of protein modification in human cells and dynamic profiling of protein lipidation.
  • Sequential peptide ligation to synthesize histone H3 containing a trimethyl lysine residue, with modified tail region.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)