Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6E3, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 49.41 kDa
observed mol wt ~55 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human, mouse
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... LGMN(5641)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in SH-SY5Y cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected Legumain/AEP in SH-SY5Y cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Legumain/AEP in mouse brain tissue lysate.
ELISA Analysis: A representative lot detected Legumain/AEP in ELISA applications (Mattock, K.L., et al. (2010). Atherosclerosis.208(1):83-9; Kang, S.S., et al. (2018). EMBO J. 37(12):e98878).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated legumain/AEP in Immunoprecipitation applications (Zhang, Z., et al. (2015). Nat Commun. 6:8762).
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Legumain/AEP in human placenta tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Legumain/AEP in Immunocytochemistry applications (Li, D.N., et al. (2003). J. Biol. Chem. 278(40):38980-90; Wang, Z-H., et al. (2019). Cell Rep. 28(3):655-669).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Legumain/AEP in Western Blotting applications (Probst-Kepper, M., et al. (2009). J Cell Mol Med.;13(9B):3343-57; Zhang, Z., et al. (2015). Nat Commun.;6:8762; Wang, Z-H., et al. (2017). Mol Cell.;67(5):812-825; Zhang, Z., et al. (2017). Nat Struct Mol Biol.;24(8):632-642; Kang, S.S., et al. (2018). EMBO J.;37(12):e98878; Wang, Z-H., et al. (2018). Nat Commun.;9(1):1784; Wang, Z-H., et al. (2018). JCI Insight.;3(16):e99007; Wang, Z-H., et al. (2019). Cell Rep.;28(3):655-669).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1