SAB4200085
Monoclonal Anti-AGO2 antibody produced in rat
~1.5 mg/mL, clone 11A9, purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
AGO2 Antibody - Monoclonal Anti-AGO2 antibody produced in rat, Ago2 Antibody, Anti-Argonaute 2, Anti-EIF2C2 eukaryotic translation initiation factor 2C, 2, Anti-Q10
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
11A9, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~85 kDa
reatividade de espécies
monkey, rat, human, mouse, bovine
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~1.5 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using HeLa cell extracts
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AGO2(27161)
rat ... Ago2(59117)
Descrição geral
Aplicação
- immunofluorescent localization
- western blot analysis
- immunoprecipitation.
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Os clientes também visualizaram
Artigos
Ago RIP to Isolate microRNA and their Targets Using Imprint® RNA Immunoprecipitation Kit