MABE144
Anti-Ago3 Antibody, clone 4B1-F6
clone 4B1-F6, from mouse
Sinônimo(s):
eIF-2C 3, eIF2C 3, FLJ12765, MGC86946
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4B1-F6, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AGO3(192669)
Descrição geral
Ago3 is indicated to play a role in the RNA interference (RNAi) pathway, which is important for heterochromatin formation and accurate chromosome segregation. Unlike Ago1 and Ago2, Ago3 and AG04 do not possess the ability to dissociate miRNA duplexes in a minimal in vitro system. Re-introduction of any Ago variant into embyronic (ES) cells deficient for expression of all four Ago variants will rescue miRNA silencing defects and reduce apoptosis.
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Ago3 in HeLa cells.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1