SAB4200723
Anti-Tryptophan Hydroxylase antibody, Mouse monoclonal
clone WH-3, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-TPH, Anti-TpOH
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
WH-3, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~55 kDa
reatividade de espécies
mouse, human, rabbit, sheep, rat
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: 2-4 μg/mL using rabbit pineal gland lysate
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG3
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- immunofluorescence
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)