SAB4301135
Anti-FLAG Tag antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-ddddk, Anti-dykddddk
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
all
concentração
1.4 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:1000-1:5000 (Cell Lysate)
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
DYKDDDDK conjugated to KLH (synthetic peptide)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- western blotting
- co-immunoprecipitation
- immunofluorescence studies
Western Blotting (1 paper)
Características e benefícios
forma física
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)