Documentos Principais
146668
Sigma-Aldrich
Álcool 2,4-diclorobenzílico
99%
Sinônimo(s):
(2,4-Diclorofenil)metanol, 2,4-Diclorobenzenometanol
About This Item
Fórmula linear:
Cl2C6H3CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
177.03
Beilstein:
1448652
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
Formulário
powder
pf
55-58 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OCc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3,10H,4H2
chave InChI
DBHODFSFBXJZNY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O álcool 2,4-diclorobenzílico é um componente de pastilhas comercialmente disponíveis para dor de garganta aguda causada por infecções das vias aéreas superiores.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Alex Thompson et al.
Drugs in R&D, 13(2), 101-107 (2013-04-17)
Acute sore throat (pharyngitis) is one of the most common illnesses for which children are seen by primary care physicians. Most cases are caused by viruses and are benign and self-limiting. Clinically proven, over-the-counter throat lozenges provide rapid and effective