Y0001621
2,4-Dichlorobenzyl alcohol impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2,5-Dichlorobenzyl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
2,4-dichlorobenzyl alcohol
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
79-80 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCc1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2O/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3,10H,4H2
chave InChI
LCEIGNVIDJNUGF-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)