Documentos Principais
8.20433
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorobenzaldehyde
for synthesis
Sinônimo(s):
2,4-Dichlorobenzaldehyde
About This Item
Fórmula linear:
2,4-(Cl)2C6H3CHO
Número CAS:
Peso molecular:
175.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
Número do índice EC:
212-861-1
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
crystals
temperatura de autoignição
440 °C
potência
3470 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
233 °C/1013 hPa
pf
68-71 °C
temperatura de transição
flash point 135 °C
densidade volumétrica
700 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-4H
chave InChI
YSFBEAASFUWWHU-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 68 °C
Melting range (upper value): ≤ 71 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
275.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
135 °C - closed cup