Documentos Principais
183199
Sigma-Aldrich
2′,5′-Dichloroacetophenone
98%
About This Item
Fórmula linear:
Cl2C6H3COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
189.04
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.5624 (lit.)
pf
11-13 °C (lit.)
densidade
1.312 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C8H6Cl2O/c1-5(11)7-4-6(9)2-3-8(7)10/h2-4H,1H3
chave InChI
CYNFEPKQDJHIMV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
The standard molar enthalpy of formation of 2′,5′-dichloroacetophenone in the condensed phase was studied.
Aplicação
2′,5′-Dichloroacetophenone was used in the synthesis of 5-chloro-2-(2-thienylthio)acetophenone.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Potential noncataleptic neuroleptic agents: Synthesis and pharmacology of 7-chloro-4-[4-(2-hydroxyethyl) piperazino]-4, 5-dihydrothieno [2, 3-b]-1-benzothiepin.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 48(10), 2970-2976 (1983)
Thermochemical study of some dichloroacetophenone isomers.
Ribeiro da Silva MA and Amaral LM.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 255-261 (2011)