255165
Tributylmethylammonium chloride solution
75 wt. % in H2O
Sinônimo(s):
Methyltributylammonium chloride solution
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
7.9 mmHg ( 25 °C)
concentração
75 wt. % in H2O
índice de refração
n20/D 1.4682
pb
152 °C
densidade
0.964 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CCCC[N+](C)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C13H30N.ClH/c1-5-8-11-14(4,12-9-6-2)13-10-7-3;/h5-13H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
IPILPUZVTYHGIL-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?