442712
Lithium iron(III) oxide
95%
Sinônimo(s):
Battery_Electrode_Material_Cathode, Lithium ferrite
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
forma
powder
peso molecular
Mw 94.78 g/mol
composição
LiFeO2
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tamanho de partícula
<1 μm
densidade
1.9 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
categoria alternativa mais ecológica
, Enabling
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[O-][Fe]=O
InChI
1S/Fe.Li.2O/q;+1;;-1
chave InChI
JXGGISJJMPYXGJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Lact.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications
Increasing fuel costs and concerns about greenhouse gas emissions have spurred the growth in sales of hybrid electric vehicles (HEVs) that carry a battery pack to supplement the performance of the internal combustion engine (ICE).
Professor Qiao’s laboratory lays out recent advances in conversion type lithium metal fluoride batteries. This review explores key concepts in developing electrochemically stable microstructures for wide Li-ion insertion channels.
Electrode Materials for Lithium Ion Batteries