916196
Carbon coated Lithium Titanate (“LTO”) powder
battery grade
Sinônimo(s):
CC-LTO, CC-lithium titanium oxide, LTO-spinel with amorphous carbon, NANOMYTE® BE-10C
About This Item
Código UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Nível de qualidade
grau
battery grade
Formulário
powder
composição
Li4Ti5O12 and 1-3 wt% carbon
tamanho de partícula
3-5 μm
aplicação(ões)
battery manufacturing
Categorias relacionadas
Aplicação
Carbon coated LTO, battery grade is a class of anode material that is designed to improve rate performance for high-power Li-ion batteries and provides researcheres with an electronically conductive and effective battery material.
Informações legais
NANOMYTE is a registered trademark of NEI Corporation
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)