757365
Lithium nickel dioxide
powder, <3 μm particle size (BET), ≥98% trace metals basis
Sinônimo(s):
LNO, Lithium nickel oxide, Lithium nickelate
About This Item
grau
battery grade
Ensaio
≥98% trace metals basis
forma
powder
peso molecular
Mw 97.63 g/mol
composição
LiNiO2
tamanho de partícula
<3 μm (BET)
pf
>1,000 °C (lit.)
densidade
4.62 g/cm3 (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
InChI
1S/Li.Ni.2O/q+1;;;-1
chave InChI
VROAXDSNYPAOBJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3