1.00160
Ácido bórico
crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Orthoboric acid, Trihydroxidoboron
About This Item
Agency
BP
JP
NF
Ph. Eur.
Nível de qualidade
pressão de vapor
2.6 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Ensaio
99.5-100.5% dry basis (alkalimetric)
Formulário
crystalline
solid
técnica(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
pH
3.8-4.8 (20 °C, 33 g/L in H2O)
pf
160 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
49.2 g/L
densidade
1.489 g/cm3 at 23 °C
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.04%
traços de cátion
As: ≤0.0001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0015%
aplicação(ões)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
chave InChI
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicação
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1