12353
Benzoic acid
reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
About This Item
Produtos recomendados
grau
reference material
densidade de vapor
4.21 (vs air)
pressão de vapor
10 mmHg ( 132 °C)
Ensaio
>99.5%
temperatura de autoignição
1061 °F
qualidade
certified by BAM
técnica(s)
titration: suitable
p.e.
249 °C (lit.)
pf
121-125 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble (2.9 g/l at 25 °C)
densidade
1.32 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
chave InChI
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Available as a solid in a secure glass bottle to ensure its stability for the entire shelf life until opened.
- Traceable to NIST SRM
- High-quality offering accurate titer determinations
- Accompanied by a certificate of analysis (CoA)
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
HPLC Analysis of Benzoic Acid and Sorbic Acid on Ascentis® Express RP-Amide ("Green" Mobile Phase Conditions)
Separation of Acetaminophen, meets USP testing specifications, 98.0-102.0%, powder; Caffeine, meets USP testing specifications, anhydrous; Benzoic acid, meets USP testing specifications; Aspirin, meets USP testing specifications
Protocolos
Separation of 4-Hydroxybenzoic acid; Acetylsalicylic acid; Benzoic acid; Salicylic acid; Ethyl 4-hydroxybenzoate
HPLC Analysis of Benzoic Acid Derivatives on Ascentis® C18