82281
1,2-Propanediol
tested according to Ph. Eur.
Sinônimo(s):
1,2-PDO, Propylenglycolum, Propylene glycol
About This Item
Produtos recomendados
Agency
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.62 (vs air)
pressão de vapor
0.08 mmHg ( 20 °C)
forma
viscous liquid
temperatura de autoignição
779 °F
Lim. expl.
12.5 %
índice de refração
n20/D 1.432 (lit.)
pb
187 °C (lit.)
pf
−60 °C (lit.)
densidade
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
chave InChI
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
219.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
104 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.