Documentos Principais
137133
SAFC
Ethanolamine
EMPROVE® EXPERT, NF
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
2-Aminoethanol, 2-Aminoethyl alcohol, ETA, MEA, MEA 90, MEA-LCI, Monoethanolamine
About This Item
Fórmula linear:
NH2CH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
61.08
Beilstein:
505944
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Agency
NF
densidade de vapor
2.1 (vs air)
pressão de vapor
0.2 mmHg ( 20 °C)
descrição
Product will be discontinued and replaced by 1.37044
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
1436 °F
Lim. expl.
17 %
embalagem
pkg of 1 L (1371331000)
pkg of 20 L (1371339020)
índice de refração
n20/D 1.454 (lit.)
p.e.
170 °C (lit.)
69-70 °C/10 mmHg
pf
10-11 °C (lit.)
densidade
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-25°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
chave InChI
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup