Documentos Principais
1.00844
SAFC
Etanolamina
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Etanolamina
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H7NO
Número CAS:
Peso molecular:
61.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
205-483-3
Agency
BP
NF
Ph. Eur.
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.5 hPa ( 20 °C)
descrição
EMPROVE® ESSENTIAL BP,NF
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Ensaio
98.0-100.5% (acidimetric)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
410 °C
Lim. expl.
3.4-27 % (v/v)
pH
12.1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Viscosidade cinemática
20 cSt(23 °C)
p.e.
171 °C/1013 hPa
pf
10.5 °C
temperatura de transição
flash point 92.5 °C
densidade
1.02 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
chave InChI
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponde às suas necessidades, bem como às demandas regulatórias, pode ser um desafio difícil na formulação. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
A etanolamina, uma amina primária, é tipicamente usada como agente tamponante em formulações líquidas de moléculas pequenas. Ela também pode ser usada na purificação de moléculas grandes a jusante (downstream) como um componente tamponante na cromatografia.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Ethanolamine analytical standard
Supelco
00278
Ethanolamine
Ácido acético (glacial) 100%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, E 260, USP
SAFC
1.00056
Ácido acético