1.37148
Trietanolamina
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., JPE, NF
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
2,2′,2′′-Nitrilotrietanol, Tris(2-hidroxietil)amina
About This Item
Produtos recomendados
Agency
JPE
NF
Ph. Eur.
Nível de qualidade
densidade de vapor
5.14 (vs air)
pressão de vapor
0.01 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
forma
liquid
temperatura de autoignição
600 °F
Lim. expl.
8.5 %
técnica(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
índice de refração
n20/D 1.485 (lit.)
faixa de pH útil
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
pb
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
pf
17.9-21 °C (lit.)
densidade
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
temperatura de armazenamento
2-25°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
chave InChI
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicação
As a multi-compendial product, Triethanolamine (Trolamine) Emprove® Expert meets the N-nitrosodiethanolamine limits required by Ph Eur. Also, low microbial and endotoxin limits facilitate the use of this product in high-risk applications.
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
354.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
179 °C - closed cup