33729
Trietanolamina
puriss. p.a., ≥99% (GC)
Sinônimo(s):
2,2′,2′′-Nitrilotrietanol, Tris(2-hidroxietil)amina
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
5.14 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.01 mmHg ( 20 °C)
grau
puriss. p.a.
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
viscous liquid
temperatura de autoignição
600 °F
Lim. expl.
8.5 %
Impurezas
≤0.0001% heavy metals (as Pb)
≤0.1% ethanolamine
≤0.1% water (Karl Fischer)
≤0.5% diethanolamine (GC)
resíduo de ignição
≤0.005% (as SO4)
índice de refração
n20/D 1.485 (lit.)
faixa de pH útil
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
p.e.
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
pf
17.9-21 °C (lit.)
temperatura de transição
solidification point 20-22 °C
solubilidade
soluble 149 g/L at 20 °C (completely)
densidade
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤1 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
traços de cátion
Fe: ≤1 mg/kg
grupo funcional
amine
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
chave InChI
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
354.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
179 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?