Documentos Principais
8.22341
Supelco
Triethanolamine
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Triethanolamine, Tris(2-hydroxyethyl)amine, 2,2′,2′′-Trihydroxytriethylamine, TEA
About This Item
Fórmula linear:
N(CH2CH2OH)3
Número CAS:
Peso molecular:
149.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
203-049-8
NACRES:
NA.21
pressão de vapor
<0.01 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
EMPLURA®
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
325 °C (DIN 51794)
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
3.6-7.2 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
Impurezas
≤0.3% Water (Karl Fischer)
pH
10.5 (20 °C, 15 g/L in H2O)
p.e.
360 °C/1013 hPa (decomposition)
pf
21 °C
temperatura de transição
flash point 190 °C
densidade
1.12 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N(CCO)(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
chave InChI
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.122 - 1.125
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
354.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
179 °C - closed cup