Documentos Principais
1.08372
SAFC
Trietanolamina
(Trolamine)
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Trietanolamina, Tris(2-hidroxietil)amina, 2,2′,2′′-tri-hidroxitrietilamina, TEA, 2,2′,2′′-Nitrilotrietanol, Tris(2-hidroxietil)amina
About This Item
Fórmula linear:
(HOCH2CH2)3N
Número CAS:
Peso molecular:
149.19
Beilstein:
1699263
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
203-049-8
densidade de vapor
5.14 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<0.01 hPa ( 20 °C)
0.01 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99.0-103.0% anhydrous basis (acidimetric)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
325 °C (DIN 51794)
600 °F
Lim. expl.
3.6-7.2 % (v/v)
8.5 %
índice de refração
n20/D 1.485 (lit.)
pH
10.5 (20 °C, 15 g/L in H2O)
faixa de pH útil
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
p.e.
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
360 °C/1013 hPa (decomposition)
pf
17.9-21 °C (lit.)
21 °C
temperatura de transição
flash point 190 °C
densidade
1.12 g/cm3 at 20 °C
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharma/biopharma processes
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
chave InChI
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Oferecemos diversas matérias-primas essenciais de alta qualidade, além da documentação e do conhecimento especializado para ajudar nossos clientes a atender aos rigorosos requisitos regulamentares. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade resiste a rigorosos procedimentos de controle de qualidade.
Aplicação
A trietanolamina (trolamina) é uma amina terciária que atua como um componente tampão básico, normalmente usado como tampão em processos biofarmacêuticos, como lise celular e cromatografia.
Informações legais
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
354.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
179 °C - closed cup