Documentos Principais
1.06143
SAFC
Meglumina
low in endotoxins, EMPROVE® API, Ph. Eur., ChP, JP, USP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
N-metil-D-glucamina, 1-Desoxi-1-metilaminossorbitol, 1-Desoxi-1-(metilamino)-D-glucitol, Meglumina
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H17NO5
Número CAS:
Peso molecular:
195.21
Beilstein:
385906
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
228-506-9
Agency
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® API
Formulário
extra fine powder
solid
temperatura de autoignição
~662 °F
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
técnica(s)
API processing | salt formation: suitable
pH
11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
p.e.
210 °C/1013 hPa (decomposes)
pf
129-131.5 °C (lit.)
aplicação(ões)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
solid formulation
solubility enhancement
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H17NO5/c1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h4-13H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+/m0/s1
chave InChI
MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
Descrição geral
Quando se trabalha em uma formulação farmacêutica, há considerações específicas a serem feitas e desafios a serem superados antes que você possa lançar com sucesso seu medicamento final: estabilidade da formulação, cinética de liberação e limitações de biodisponibilidade são apenas alguns exemplos. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
A meglumina em grau para IFA é um intermediário avançado de alta qualidade que pode ser diretamente incorporado como coformador em formulações de IFA.
Meglumina Emprove® é fabricada de acordo com as diretrizes da ICH Q7.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1