Y0001209
N-metil-D-glucamina
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-Desoxi-1-(metilamino)-D-glucitol, Meglumina
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
meglumine
temperatura de autoignição
~662 °F
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
129-131.5 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H17NO5/c1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h4-13H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+/m0/s1
chave InChI
MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)