PHR1324
N-metil-D-glucamina
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
1-Desoxi-1-(metilamino)-D-glucitol, Meglumina
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0001209
traceable to USP 1379140
família API
meglumine
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
temperatura de autoignição
~662 °F
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
129-131.5 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H17NO5/c1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h4-13H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+/m0/s1
chave InChI
MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
Descrição geral
Meglumine is a glucose-derived secondary amine which is widely used as an excipient in pharmaceutical formulations.
Aplicação
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)