8.18318
N-metil-D-glucamina
for resolution of racemates for synthesis
Sinônimo(s):
1-Desoxi-1-(metilamino)-D-glucitol, Meglumina
Formulário
solid
temperatura de autoignição
~662 °F
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
p.e.
210 °C/1013 hPa (decomposes)
pf
129-131.5 °C (lit.)
solubilidade
1000 g/L
densidade volumétrica
300 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H17NO5/c1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h4-13H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+/m0/s1
chave InChI
MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Melting range (lower value): ≥ 128 °C
Melting range (upper value): ≤ 131 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in water): -17.0 - -15.0 °
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1