66930
N-metil-D-glucamina
ReagentPlus®, ≥99.0% (T)
Sinônimo(s):
1-Desoxi-1-(metilamino)-D-glucitol, Meglumina
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99.0% (T)
forma
powder
atividade óptica
[α]20/D −16.5±0.5°, c = 2% in H2O
temperatura de autoignição
~662 °F
pf
126-131 °C
129-131.5 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤20 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H17NO5/c1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h4-13H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+/m0/s1
chave InChI
MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
Descrição geral
Aplicação
- An ion exchange resin due to its high affinity and selectivity for specific ions
- A buffering agent to remove boron from an aqueous solution
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?