Key Documents
90928
Sigma-Aldrich
N-Ethyl-D-glucamine
≥98.0%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H19NO5
Número CAS:
Peso molecular:
209.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0%
forma
powder
atividade óptica
[α]/D −17.0±2.0°, c = 1% in H2O
pf
136-142 °C
solubilidade
H2O: 0.1 g/mL, clear to almost clear, colorless to very faintly yellow
cadeia de caracteres SMILES
CCNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C8H19NO5/c1-2-9-3-5(11)7(13)8(14)6(12)4-10/h5-14H,2-4H2,1H3/t5-,6+,7+,8+/m0/s1
chave InChI
IKXCHOUDIPZROZ-LXGUWJNJSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3