Documentos Principais
371114
Sigma-Aldrich
1-Deoxy-1-(octylamino)-D-glucitol
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H31NO5
Número CAS:
Peso molecular:
293.40
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]20/D −15°, c = 1 in methanol
pf
121-124 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C14H31NO5/c1-2-3-4-5-6-7-8-15-9-11(17)13(19)14(20)12(18)10-16/h11-20H,2-10H2,1H3/t11-,12+,13+,14+/m0/s1
chave InChI
ZRRNJJURLBXWLL-REWJHTLYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)