M6699
Maslinic acid
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2α,3β-Dihydroxyolean-12-en-28-oic acid, 2α-Hydroxyoleanolic acid, Crategolic acid
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to off-white
solubilidade
acetone: 1 mg/mL, clear, colorless
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)C[C@@H](O)[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2C1)C(O)=O
InChI
1S/C30H48O4/c1-25(2)12-14-30(24(33)34)15-13-28(6)18(19(30)16-25)8-9-22-27(5)17-20(31)23(32)26(3,4)21(27)10-11-29(22,28)7/h8,19-23,31-32H,9-17H2,1-7H3,(H,33,34)/t19-,20+,21-,22+,23-,27-,28+,29+,30-/m0/s1
chave InChI
MDZKJHQSJHYOHJ-LLICELPBSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?