U6628
Uvaol
≥95%
Sinônimo(s):
Urs-12-ene-3,28-diol
Ensaio
≥95%
pf
223-225 °C (lit.)
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]1CC[C@]2(CO)CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2[C@H]1C
InChI
1S/C30H50O2/c1-19-10-15-30(18-31)17-16-28(6)21(25(30)20(19)2)8-9-23-27(5)13-12-24(32)26(3,4)22(27)11-14-29(23,28)7/h8,19-20,22-25,31-32H,9-18H2,1-7H3/t19-,20+,22+,23-,24+,25+,27+,28-,29-,30-/m1/s1
chave InChI
XUARCIYIVXVTAE-ZAPOICBTSA-N
Informações sobre genes
mouse ... Nos2(18126)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?