M9179
N-metil-D-glucamina
99.0-100.5% dry basis, meets USP testing specifications
Sinônimo(s):
1-Desoxi-1-(metilamino)-D-glucitol, Meglumina
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Ensaio
99.0-100.5% dry basis
Formulário
powder
temperatura de autoignição
~662 °F
cor
off-white
pf
129-131.5 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H17NO5/c1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h4-13H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+/m0/s1
chave InChI
MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
Aplicação
- Pentavalent Antimony Associated with G-CSF in the Treatment of Cutaneous Leishmaniasis Caused by Leishmania (Viannia) braziliensis: Investigates the use of meglumine in conjunction with G-CSF, showing potential for enhanced treatment outcomes (Suprien et al., 2024).
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?