Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
L2250
Sigma-Aldrich
L-lactato de lítio
≥98% (titration)
Sinônimo(s):
Ácido L-lático, Sal de lítio de ácido sarcolático, Ácido (S)-2-hidroxipropiônico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H5LiO3
Número CAS:
Peso molecular:
96.01
Beilstein:
6127244
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (titration)
Formulário
powder
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
<2% water (Karl Fischer)
cor
white
solubilidade
water: 100 mg/mL, clear, colorless
traços de cátion
Li: 5.26-9.30% (anhydrous)
aplicação(ões)
food and beverages
hematology
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].C[C@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Li/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1
chave InChI
GKQWYZBANWAFMQ-DKWTVANSSA-M
Descrição geral
O L-lactato de lítio, também conhecido como ácido sarcoláctico de lítio ou (S)-2-hidroxipropanoato de lítio, é um sal de lítio do ácido L-láctico, o isômero opticamente ativo do ácido láctico caracterizado por uma disposição estereoquímica (S). O ácido L-láctico é produzido naturalmente em animais por meio da fermentação do piruvato via lactato desidrogenase durante o metabolismo normal e o exercício. Esse composto é um elemento crucial na fermentação do ácido lático, realizada por bactérias lácticas, onde os carboidratos são convertidos em ácido lático. Em humanos, o ácido láctico e sua base conjugada desempenham papéis vitais em vários processos biológicos, desde o desenvolvimento pré-natal até a manutenção do fluido extracelular em torno dos neurônios.
Pesquisas recentes indicam que o lítio L-lactato apresenta efeitos estabilizantes do humor, particularmente em indivíduos com transtorno bipolar. Acredita-se que esse impacto esteja ligado à sua influência na via do fosfatidilinositol (PI) e à inibição da atividade da glicogênio sintase quinase-3 (GSK-3). Além do transtorno bipolar, as investigações em andamento estão explorando as possíveis aplicações de L-lactato de lítio em condições neuropsiquiátricas, incluindo estudos relacionados à depressão, ansiedade e esquizofrenia, destacando sua importância nas áreas de metabolômica e pesquisa bioquímica.
Aplicação
O L-lactato de lítio foi usado como padrão:
  • para a quantificação de ácido lático usando métodos analíticos
  • para a quantificação de ácido lático usando cromatografia líquida de alto desempenho
  • como padrão para o ensaio de ácido L-láctico
O lítio L-lactato é um composto versátil que encontra aplicação em pesquisas metabolômicas e bioquímicas.
Características e benefícios
  • Ideal para pesquisa bioquímica, metabolômica e de biologia celular
  • Versátil e adaptável a uma ampla variedade de aplicações laboratoriais e de pesquisa
Outras notas
Para mais informações sobre nossa linha de Bioquímicos, preencha este formulário.
Para obter uma compreensão abrangente da nossa ampla gama de monossacarídeos para sua pesquisa, recomendamos que você visite nossa página de categoria de carboidratos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
G Díaz-Ruiz et al.
Applied and environmental microbiology, 69(8), 4367-4374 (2003-08-07)
Pozol is an acid beverage obtained from the natural fermentation of nixtamal (heat- and alkali-treated maize) dough. The concentration of mono- and disaccharides from maize is reduced during nixtamalization, so that starch is the main carbohydrate available for lactic acid
Nicolas Lebouvier et al.
Marine drugs, 7(4), 640-653 (2010-01-26)
As part of our search for new antimalarial drugs in South Pacific marine sponges, we have looked for inhibitors of Pfnek-1, a specific protein kinase of Plasmodium falciparum. On the basis of promising activity in a preliminary screening, the ethanolic
Akram Abouie Mehrizi et al.
Medical microbiology and immunology, 207(2), 151-166 (2018-02-06)
Malaria vaccine development has been confronted with various challenges such as poor immunogenicity of malaria vaccine candidate antigens, which is considered as the main challenge. However, this problem can be managed using appropriate formulations of antigens and adjuvants. Poly(I:C) is
Mathias Busch et al.
Environmental research, 193, 110536-110536 (2020-12-01)
The continuous degradation of plastic waste in the environment leads to the generation of micro- and nanoplastic fragments and particles. Due to the ubiquitous presence of plastic particles in natural habitats as well as in food, beverages and tap water
Michael J McAnulty et al.
Biotechnology and bioengineering, 114(4), 852-861 (2016-11-02)
We previously demonstrated anaerobic conversion of the greenhouse gas methane into acetate using an engineered archaeon that produces methyl-coenzyme M reductase (Mcr) from unculturable microorganisms from a microbial mat in the Black Sea to create the first culturable prokaryote that