Documentos Principais
8.22084
Sigma-Aldrich
L-(+)-Lithium lactate
≥98%
Sinônimo(s):
L-(+)-Lithium lactate, Lactic acid lithium salt
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(OH)COOLi
Número CAS:
Peso molecular:
96.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
248-692-5
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[O-]C(=O)C(O)C
InChI
1S/C3H6O3.Li/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
chave InChI
GKQWYZBANWAFMQ-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
for synthesis
Aplicação
  • Determination of lactate dehydrogenase in human erythrocytes by capillary electrophoresis with electrochemical detection.: This study explores the use of L-(+)-Lithium lactate in the determination of lactate dehydrogenase activity in human erythrocytes using capillary electrophoresis with electrochemical detection. The research highlights the compound′s effectiveness in providing precise measurements, crucial for biochemical and clinical applications (Wang et al., 2003).
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=4 in water): -15.0 - -13.0 °
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3