N1138
N-Nonanoyl-N-methylglucamine
≥98%
Sinônimo(s):
N-(D-Glucityl)-N-methylnonanamide, N-Methyl-N-nonanoyl-D-glucamine, MEGA-9
About This Item
Produtos recomendados
descrição
non-ionic
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
peso molecular
335.44 g/mol
técnica(s)
protein expression: suitable
CMC
19-25 mM (20-25°C)
adequação
suitable for molecular biology
aplicação(ões)
life science and biopharma
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCC(=O)N(C)C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C16H33NO6/c1-3-4-5-6-7-8-9-14(21)17(2)10-12(19)15(22)16(23)13(20)11-18/h12-13,15-16,18-20,22-23H,3-11H2,1-2H3/t12-,13+,15+,16+/m0/s1
chave InChI
GCRLIVCNZWDCDE-SJXGUFTOSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?