5.06306
IKKε/TBK1 Inhibitor II, MRT67307
Sinônimo(s):
IKKε/TBK1 Inhibitor II, MRT67307, N-(3-(5-Cyclopropyl-2-(3-(morpholinomethyl)phenylamino)pyrimidin-4-ylamino)propyl)cyclobutanecarboxamide, TANK Binding Kinase 1/IKKinducible Inhibitor II, TANK Binding Kinase 1/IKKinducible Inhibitor II, N-(3-(5-Cyclopropyl-2-(3-(morpholinomethyl)phenylamino)pyrimidin-4-ylamino)propyl)cyclobutanecarboxamide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
amber
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N5(CCOCC5)Cc1cc(ccc1)Nc2nc(c(cn2)C4CC4)NCCCNC(=O)C3CCC3
InChI
1S/C26H36N6O2/c33-25(21-5-2-6-21)28-11-3-10-27-24-23(20-8-9-20)17-29-26(31-24)30-22-7-1-4-19(16-22)18-32-12-14-34-15-13-32/h1,4,7,16-17,20-21H,2-3,5-6,8-15,18H2,(H,28,33)(H2,27,29,30,31)
chave InChI
UKBGBACORPRCGG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water and salt.
Ações bioquímicas/fisiológicas
TBK1 kinase dimer interface
IKKe, MARK, SIK
Embalagem
Advertência
Outras notas
Tu, D., et al. Cell Reports3, 747.
Larabi, A., et al. Cell Reports3, 734.
Clark, K., et al. 2012. Proc. Natl. Acad. Sci. USA109, 16986.
Clark, K., et al. 2011. Proc. Natl. Acad. Sci. USA108, 17093.
Clark, K., et al. 2011. Biochem. J.434, 93.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3